Learn More
Ácido 3-(metilsulfonil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499340 1 g 1 g
11409350 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50231.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5345-27-7
Fórmula molecular C8H8O4S
Peso molecular (g/mol) 200.208
Número MDL MFCD00216488
Clave InChI KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylsulfonyl benzoic acid, 3-methylsulphonyl benzoic acid, 3-methylsulphonylbenzoic acid, 3-methanesulfonylbenzoic acid, 3-methanesulfonyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methylsulfonyl, 3-mesylbenzoic acid, pubchem10870, acmc-1auq1
PubChem CID 220380
Nombre IUPAC ácido 3-metilsulfonilbenzoico
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Punto de fusión 230°C to 238°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.21
Porcentaje de pureza 98%