Learn More
3-metilpentano, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416720 100 mL 100 ml
11426720 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11416720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03133.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 96-14-0 | C6H14 | 86.18 g/mol
3-Methylpentane is used as a solvent in the preparation of vegetable oils, glues, coatings, and paints. It is also used in gasoline, rubber solvent, and petroleum ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metilpentano se utiliza como disolvente en la preparación de aceites vegetales, colas, recubrimientos y pinturas. También se utiliza en gasolina, disolvente de caucho y éter de petróleo.
Solubilidad
Soluble en agua (0,013 g/l a 20 °C). Miscible en éter, acetona. Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-14-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD00009342
Clave InChI PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentane, 3-methyl, unii-xd8o3ml76t, 3-methyl-pentane, xd8o3ml76t, 3-methylpentane, analytical standard, diethylmethylmethane, 3-methylpentyl, 3-methyl pentane, 3-methylpentan-3-yl, acmc-209s6l
PubChem CID 7282
Nombre IUPAC 3-metilpentano
SMILES CCC(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpentane
Punto de fusión -118°C
Densidad 0.663
Punto de ebullición 63°C to 65°C
Temperatura de inflamación −32°C (−26°F)
Olor Petroleum-like
Índice de refracción 1.377
Cantidad 100 mL
Número UN UN1208
Beilstein 1730734
Información de solubilidad Soluble in water. 0.013g/L at 20°C). Miscible in ether,acetone. Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylpentane