Learn More
3-Metiloctano, TRC
Código de producto. 30470318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470318 2.5 g 2.50 g
30475325 1 g 1 g
30471117 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3306432.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-33-3
Fórmula molecular C9 H20
Peso molecular (g/mol) 128.26
Sinónimo Octane, 3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Methyloctane (ACI), (±)-3-Methyloctane, NSC 23689
Nombre IUPAC 3-metiloctano
SMILES CCCCCC(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyloctane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20/c1-4-6-7-8-9(3)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1565