Learn More
3-metilheptano, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428949 25 g 25 g
15408949 1 g 1 g
15418949 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15428949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12006.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 589-81-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-81-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00027244
Clave InChI LAIUFBWHERIJIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptane, 3-methyl, 2-ethylhexane, 3-methyl-heptane, 2-butylbutane, 3-methyl-heptan, heptane, 3-methyl-, r, acmc-20mdw0, 3-methyl-s-heptane, 3-methylheptane, acmc-1axq2
PubChem CID 11519
Nombre IUPAC 3-metilheptano
SMILES CCCCC(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylheptane
Punto de fusión -121°C
Densidad 0.71
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Índice de refracción 1.398
Cantidad 25 g
Número UN UN1262
Beilstein 1730777
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza 97%