Learn More
3-Metilbifenilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364414 1 g 1 g
11374414 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364414 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01006.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 643-93-6 | C13H12 | 168.239 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-93-6
Fórmula molecular C13H12
Peso molecular (g/mol) 168.239
Número MDL MFCD00008533
Clave InChI NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
PubChem CID 12564
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbiphenyl
Punto de fusión 4°C to 5°C
Densidad 1.014
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.602
Cantidad 1 g
Beilstein 2039658
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 95%