Learn More
Ácido 3-metiladípico, 99 %
Código de producto. 11429337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429337 25 g 25 g
11439337 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21387.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3058-01-3
Número MDL MFCD00002804
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyladipic acid
Punto de fusión 97°C to 102°C
Punto de ebullición 229°C to 231°C (30 mmHg)
Fórmula molecular C12H30N4
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,1,4,7,10,10-hexamethyltriethylenetetramine, hexamethyltriethylenetetramine, 2,5,8,11-tetramethyl-2,5,8,11-tetraazadodecane, hmteta, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethyl, n1,n1'-ethane-1,2-diyl bis n1,n2,n2-trimethylethane-1,2-diamine, n,n,n',n,n',n'-hexamethyltriethylenetetramine, triethylenetetramine, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl-triethylenetetramine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethylethylenediamine
Clave InChI DWFKOMDBEKIATP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)CCN(C)C
Nombre IUPAC N'-[2-[2-(dimetilamino)etil-metilamino]etil]-N,N'-trimetiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 230.40
PubChem CID 76509
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99%