Learn More
3-Metil-1-penteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372467 25 g 25 g
11362467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11525.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 760-20-3 | Molecular Formula: C6H12 | Molecular Weight: 84.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 760-20-3
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00009339
Clave InChI LDTAOIUHUHHCMU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12969
Nombre IUPAC 3-metilpente-1-eno
SMILES CCC(C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-pentene
Punto de fusión -154°C
Densidad 0.67
Punto de ebullición 53°C to 54°C
Temperatura de inflamación −33°C (−27°F)
Olor Petrol-like
Índice de refracción 1.387
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719110
Sinónimo 3-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-methyl, ethene, trimer, 2-vinylbutane, sec-butylethene, 3-methylpentene-1, pentene, 3-methyl, 1-pentene,3-methyl, acmc-1bmfr
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 98%