Learn More
3-Metil-1-ciclohexeno, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10297220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10297220 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10297220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304310250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-cyclohexene
Nombre de nota tech., 90%
CAS 591-48-0
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 104°C
Temperatura de inflamación -3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H12
Fórmula lineal C6H9CH3
Índice de refracción 1.4425 to 1.4445
Número MDL MFCD00001571
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 67
Gravedad específica 0.8
Sinónimo 3-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 3-methyl, 3-methyl cyclohexene, 3-methyl-cyclohexene, 3-methylcyclohexene-1, 3-methylcyclohex-1-ene, acmc-1atr1
Clave InChI UZPWKTCMUADILM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCCC=C1
Nombre IUPAC 3-metilciclohexeno
Peso molecular (g/mol) 96.17
PubChem CID 11573
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-cyclohexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.