Learn More
3-Hexino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327795 25 g 25 g
11317795 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02682.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
3-Hexyne is used in the synthesis of fused hetero-hydropyridyl ligands bonded to the {Ru(p-cymene)} organometallic moiety by reacting with ruthenacycles. It was also used in the preparation of [4+2] cycloaddition product by reacting with borole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hexino se utiliza en la síntesis de ligandos heterohidropiridílicos fusionados unidos a la parte organometálica del {RU(p-cimeno)}, al someterlo a reacción con rutenaciclos. También se empleó en la preparación del producto de la cicloadición [4+2], al someterlo a reacción con borol.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-49-4
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00009381
Clave InChI DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
PubChem CID 13568
Nombre IUPAC hex-3-ino
SMILES CCC#CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexyne
Densidad 0.721
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3CH2C≡CCH2CH3
Índice de refracción 1.411
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731158
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 99%