Learn More
3-Hexino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753465 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753465 5 g Frasco de vidrio 5 g
10277270 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753465 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308120050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-49-4
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00009381
Clave InChI DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
PubChem CID 13568
Nombre IUPAC hex-3-ino
SMILES CCC#CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexyne
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7200g/mL
Punto de ebullición 81°C to 82°C
Temperatura de inflamación -14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2C∽CCH2CH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.412
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido