Learn More
3-Heptino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440398 5 g 5 g
15450398 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53504.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2586-89-2 | C7H12 | 96.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2586-89-2
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00039960
Clave InChI KLYHSJRCIZOUHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-heptyne, 1-ethyl-2-propylacetylene, acmc-20an2z
PubChem CID 75755
Nombre IUPAC hept-3-ino
SMILES CCCC#CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Heptyne
Densidad 0.741
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación −16°C (−3°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)2C≡CCH2CH3
Índice de refracción 1.4225
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731759
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 97%