Learn More
3-fluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463137 250 g 250 g
11379479 25 g 25 g
11389479 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16107.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 352-70-5 | C7H7F | 110.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-70-5
Fórmula molecular C7H7F
Peso molecular (g/mol) 110.13
Número MDL MFCD00000339
Clave InChI BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorotoluene, m-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl, 1-fluoro-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-fluorobenzene, toluene, m-fluoro, unii-f72w445dq0, 3-fluorobenzyl radical, meta-fluorotoluene, acmc-209ifn
PubChem CID 9606
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorotoluene
Punto de fusión -87°C
Densidad 0.993
Punto de ebullición 114°C to 116°C
Temperatura de inflamación 9°C (48°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.469
Cantidad 250 g
Número UN UN2388
Beilstein 1903631
Índice Merck 14,4180
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 98%