Learn More
3-fluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389479 100 g 100 g
11379479 25 g 25 g
11463137 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11389479 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16107.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 352-70-5 | C7H7F | 110.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352-70-5
Fórmula molecular C7H7F
Peso molecular (g/mol) 110.13
Número MDL MFCD00000339
Clave InChI BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorotoluene, m-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl, 1-fluoro-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-fluorobenzene, toluene, m-fluoro, unii-f72w445dq0, 3-fluorobenzyl radical, meta-fluorotoluene, acmc-209ifn
PubChem CID 9606
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(F)=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Fluorotoluene
Punto de fusión -87°C
Densidad 0.993
Punto de ebullición 114°C to 116°C
Temperatura de inflamación 9°C (48°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.469
Cantidad 100 g
Número UN UN2388
Beilstein 1903631
Índice Merck 14,4180
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.