Learn More
Ácido 3-fluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427537 100 g 100 g
11407537 5 g 5 g
11417537 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15635.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 331-25-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
3-Fluorophenylacetic acid has been used as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries. It is also used as a medicine intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-fluorofenilacético se ha utilizado como bloque básico para sintetizar las bibliotecas bis-heterocíclicas y pentaamina. También se utiliza como un producto intermediario de medicamentos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331-25-9
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00004331
Clave InChI YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
PubChem CID 67617
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluorofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 44°C to 48°C
Punto de ebullición 151°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 775898
Información de solubilidad Slightly soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%