Learn More
3-Fluorophenylacetic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10751721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751721 5 g Glass bottle 5 g
10481101 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278270050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 331-25-9
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00004331
Clave InChI YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
PubChem CID 67617
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluorofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenylacetic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44°C to 48°C
Color Blanco a amarillo o beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H4CH2COOH
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 2261
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder