Learn More
Cloruro de (3-fluorofenil)metanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10718255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10718255 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10306384 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10718255 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07830DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 24974-72-9
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 208.631
Número MDL MFCD04117456
Clave InChI QKGIPEQAFOXGSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-fluoro, chloro 3-fluorophenyl methyl sulfone, pubchem10052, 3-fluorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-fluoro
PubChem CID 2759107
Nombre IUPAC cloruro de (3-fluorofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.64
Porcentaje de pureza 97%