Learn More
Isotiocianato de 3-fluorofenilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401597 5 g 5 g
11411597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11401597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25001.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 404-72-8 | C7H4FNS | 153.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404-72-8
Fórmula molecular C7H4FNS
Peso molecular (g/mol) 153.17
Número MDL MFCD00004804
Clave InChI HDBACITVPQEAGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isothiocyanato, m-fluorophenyl isothiocyanate, 3-fluorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3-fluorophenyl ester, isothiocyanic acid, m-fluorophenyl ester, 1-fluoro-3-isothiocyanato-benzene, 3-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006700, attercop-chm at114051
PubChem CID 9834
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-isotiocianatobenceno
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.27
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.62
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 2081172
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza ≥97%