Learn More
Isocianato 3-fluorofenilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391297 1 g 1 g
11301307 5 g 5 g
11311307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01496.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 404-71-7 | C7H4FNO | 137.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404-71-7
Fórmula molecular C7H4FNO
Peso molecular (g/mol) 137.11
Número MDL MFCD00002015
Clave InChI RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophenyl isocyanate, m-fluorophenyl isocyanate, 3-fluorophenylisocyanate, m-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isocyanato, 3-isocyanatofluorobenzene, isocyanic acid 3-fluorophenyl ester, 3-fluorobenzenisocyanate, pubchem4995, acmc-1ajez
PubChem CID 123064
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-isocianatobenceno
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenyl isocyanate
Punto de ebullición 56°C to 58°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Olor Pungent, Makes Eyes Water
Cantidad 1 g
Número UN UN3080
Beilstein 774879
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza ≥97%