Learn More
3-Fluorophenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10351144 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351144 25 mL Glass bottle 25 ml
10285740 5 mL Glass bottle 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10351144 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170330250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404-71-7
Fórmula molecular C7H4FNO
Peso molecular (g/mol) 137.11
Número MDL MFCD00002015
Clave InChI RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophenyl isocyanate, m-fluorophenyl isocyanate, 3-fluorophenylisocyanate, m-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isocyanato, 3-isocyanatofluorobenzene, isocyanic acid 3-fluorophenyl ester, 3-fluorobenzenisocyanate, pubchem4995, acmc-1ajez
PubChem CID 123064
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-isocianatobenceno
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenyl isocyanate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.2010g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H4NCO
Índice de refracción 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid