Learn More
Alcohol 3-fluorofenetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10539643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10539643 25 g Frasco de vidrio 25 g
10270903 1 g Frasco de vidrio 1 g
10533231 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10539643 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304690250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52059-53-7 | Molecular Formula: C8H9FO | Molecular Weight: 140.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52059-53-7
Fórmula molecular C8H9FO
Peso molecular (g/mol) 140.16
Número MDL MFCD00045998
Clave InChI MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-fluorophenyl ethanol, 3-fluorophenethyl alcohol, 2-3-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-fluoro, 3-fluorophenethylalcohol, 2-3-fluorophenyl ethylalcohol, 3-fluorobenzenethanol, 3-fluorophenylethanol, 3-fluorobenzeneethanol, acmc-209kxl
PubChem CID 573132
Nombre IUPAC 2-(3-fluorofenil)etanol
SMILES OCCC1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenethyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 90°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5080 to 1.51
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido