Learn More
Isocianato de 3-fluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11945691 1 g 1 g
11935691 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437580010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 102422-56-0 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102422-56-0
Fórmula molecular C8H6FNO
Peso molecular (g/mol) 151.14
Clave InChI PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl benzene, 3-fluorobenzylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanatomethyl, benzene, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl, pubchem16233, acmc-20aov0, 3-fluoro-benzyl isocyanate, 3-fluorophenylmethyl isocyanate
PubChem CID 643499
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-(isocianatometilo)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 209.0°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzyl isocyanate, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.