Learn More
3-Fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475397 5 g 5 g
11485397 25 g 25 g
11495397 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23426.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 403-54-3 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-54-3
Fórmula molecular C7H4FN
Peso molecular (g/mol) 121.11
Número MDL MFCD00001797
Clave InChI JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
PubChem CID 67880
Nombre IUPAC 3-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzonitrile
Punto de fusión -16°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 183°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 1858941
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.11
Porcentaje de pureza 98%