Learn More
3-Fluorobenzonitrile, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10607022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607022 10 g Glass bottle 10 g
10147763 50 g Glass bottle 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10607022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216580100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 403-54-3
Fórmula molecular C7H4FN
Peso molecular (g/mol) 121.11
Número MDL MFCD00001797
Clave InChI JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
PubChem CID 67880
Nombre IUPAC 3-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzonitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H4CN
Índice de refracción 1.5043 to 1.5063 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 g
Beilstein 09, II, 220
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.11
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid