Learn More
3-Fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 13468318 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
13468318 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10627462 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
13408328 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13468318 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 119281000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 372-19-0 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 372-19-0
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.12
Número MDL MFCD00007758
Clave InChI QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
PubChem CID 9742
ChEBI CHEBI:27873
Nombre IUPAC 3-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Fluoroaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 186.0°C (756.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4NH2
Índice de refracción 1.5430 to 1.5450
Cantidad 100 mL
Beilstein 12,597
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether,,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Fluoroaniline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.