missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoranilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11452337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11452337 100 g 100 g
11442337 25 g 25 g
11462337 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11452337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14228.22
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 372-19-0 | C6H6FN | 111.119 g/mol

3-Fluoroaniline is used in the preparation of acetic acid-(3-fluoro-anilide by reacting with acetic acid anhydride. Further, it serves as a reagent in the preparation of radamide analogs as Grp94 inhibitors, which has potential to be antitumor agents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 3-fluoranilina se utiliza en la preparación de ácido acético-(3-fluoro-anilida) mediante reacción con anhídrido de ácido acético. Además, sirve como reactivo en la preparación de análogos de radamida como inhibidores de Grp94, que tienen potencial para ser agentes antitumorales.

Solubilidad
Miscible con etanol y éter etílico. Ligeramente miscible con cloroformo y agua.

Notas
Incompatible con ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos, cloroformiatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 372-19-0
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.119
Número MDL MFCD00007758
Clave InChI QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
PubChem CID 9742
ChEBI CHEBI:27873
Nombre IUPAC 3-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Fluoroaniline
Densidad 1.156
Punto de ebullición 186°C to 187°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.544
Cantidad 100 g
Número UN UN2941
Beilstein 1305471
Información de solubilidad Miscible with ethanol and ethyl ether. Slightly miscible with chloroform and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.