Learn More
3-Fluoro-5-(pentafluorotio)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466537 250 mg 250 miligramos
15456537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33680.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1240256-99-8 | C6H5F6NS | 237.163 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240256-99-8
Fórmula molecular C6H5F6NS
Peso molecular (g/mol) 237.163
Número MDL MFCD16652430
Clave InChI RFXWDLYDFAZNLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-pentafluorosulfur aniline, 3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 3-fluoro-5-pentafluorothio aniline
PubChem CID 66523473
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)S(F)(F)(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.16
Porcentaje de pureza 97%