Learn More
Ácido 3-fluoro-5-metilfenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11451280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451280 1 g 1 g
15423457 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26363.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518070-22-9
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD03094318
Clave InChI GDUUQFGFHKTVEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-methylphenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid, 3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid
PubChem CID 2778454
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluoro-5-metilfenil)acético
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid
Punto de fusión 71°C to 75°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 97%