Learn More
3-Fluoro-5-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11431410
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11431410 5 g 5 g
11421410 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11431410 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26436.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 216976-30-6
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.141
Número MDL MFCD03094312
Clave InChI GKUQCZSZQBEHCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl benzonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzenecarbonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzonitrile, pubchem8336, acmc-20a0ds, ksc497i6f, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl-9ci
PubChem CID 2778446
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C#N)F
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Punto de fusión 53°C to 56°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.