Learn More
3-Fluoro-5-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421410 1 g 1 g
11431410 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26436.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216976-30-6
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.141
Número MDL MFCD03094312
Clave InChI GKUQCZSZQBEHCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl benzonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzenecarbonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzonitrile, pubchem8336, acmc-20a0ds, ksc497i6f, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl-9ci
PubChem CID 2778446
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Punto de fusión 53°C to 56°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 97%