Learn More
Ácido 3-fluoro-4-metilfenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10785262 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785262 1 g Frasco de vidrio 1 g
10179359 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10785262 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433420010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 168267-99-0
Fórmula molecular C7H8BFO2
Peso molecular (g/mol) 153.95
Número MDL MFCD02683115
Clave InChI WPVBHUUZDFUIJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl boronic acid, 3-fluoro-p-tolylboronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl-boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl, pubchem5124, 3-fluoro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209dxx, ksc173s0n
PubChem CID 2782674
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-metilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 241.0°C to 244.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.