Learn More
Ácido 3-fluoro-4-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450328 1 g 1 g
11460328 5 g 5 g
11470328 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24512.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 168267-99-0 | C7H8BFO2 | 153.947 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168267-99-0
Fórmula molecular C7H8BFO2
Peso molecular (g/mol) 153.947
Número MDL MFCD02683115
Clave InChI WPVBHUUZDFUIJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl boronic acid, 3-fluoro-p-tolylboronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl-boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl, pubchem5124, 3-fluoro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209dxx, ksc173s0n
PubChem CID 2782674
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-metilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 234°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8544594
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 98%