Learn More
Ácido 3-fluoro-2-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489487 1 g 1 g
15499487 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52752.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163517-61-1
Fórmula molecular C7H8BFO2
Peso molecular (g/mol) 153.947
Número MDL MFCD07368679
Clave InChI NYBIUWJUWTUGFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-3-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-o-tolylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-2-methylphenyl, boronic acid,b-3-fluoro-2-methylphenyl, 3-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, 2-borono-6-fluorotoluene, acmc-1c5qk, 2-methyl-3-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 2783191
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-2-metilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)F)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 98%