Learn More
3-Etiltolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11399515
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11399515 25 g 25 g
11389515 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11399515 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18788.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 620-14-4 | C9H12 | 120.20 g/mol
It is used in the formation of 3-ethylsalicylic acid from 3-Ethyltoluene by Pseudomonas ovalis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la formación de ácido 3-etilsalicílico a partir de 3-etiltolueno por Pseudomonas ovalis.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 620-14-4
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.20
Número MDL MFCD00009259
Clave InChI ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
PubChem CID 12100
ChEBI CHEBI:77512
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC(C)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Ethyltoluene
Punto de fusión -96°C
Densidad 0.865
Punto de ebullición 158°C to 159°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1850821
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.2
Porcentaje de pureza ≥98%