Learn More
3-Etiltolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389515 5 g 5 g
11399515 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18788.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 620-14-4 | C9H12 | 120.20 g/mol
It is used in the formation of 3-ethylsalicylic acid from 3-Ethyltoluene by Pseudomonas ovalis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la formación de ácido 3-etilsalicílico a partir de 3-etiltolueno por Pseudomonas ovalis.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-14-4
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.20
Número MDL MFCD00009259
Clave InChI ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
PubChem CID 12100
ChEBI CHEBI:77512
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyltoluene
Punto de fusión -96°C
Densidad 0.865
Punto de ebullición 158°C to 159°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1850821
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethyltoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Ethyltoluene