Learn More
3-Etilhexano, TRC
Código de producto. 30388043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388043 50 mg
30370572 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91876550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-99-8
Fórmula molecular C8 H18
Peso molecular (g/mol) 114.23
Sinónimo Hexane, 3-ethyl-, 3-Ethylhexane, NSC 74175
Nombre IUPAC 3-etilhexano
SMILES CCCC(CC)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Ethylhexane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18/c1-4-7-8(5-2)6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1409