Learn More
Clorhidrato de 3-dimetilaminopropilcloruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617072 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10607072 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617072 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115915000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5407-04-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-5-5407
Peso molecular (g/mol) 158.07
Número MDL MFCD00012521
Clave InChI LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino propyl chloride hydrochloride, n,n-dimethyl-3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropyl dimethylamine hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, ccris 7054, dimethylaminopropyl chloride, hydrochloride
PubChem CID 94308
Nombre IUPAC 3-cloro-N,N-dimetilpropano-1-amina;clorhidrato
SMILES CN(C)CCCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139.0°C to 145.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H12ClN·HCl
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)3Cl·HCl
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 148
Información de solubilidad Solubility in water: soluble 2000g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, very soluble in methanol, insoluble in toluene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.07
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.