Learn More
3-Dimetilaminopropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234240 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
tambor metálico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
250 ml
5 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234240 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10040730 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10347483 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10167693 5 L tambor metálico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10234240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115902500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 109-55-7 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-55-7
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00008216
Clave InChI IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
PubChem CID 7993
Nombre IUPAC N',N'-dimetilpropano-1,3-diamina
SMILES CN(C)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminopropylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 133.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 250 mL
Beilstein 04, III, 554
Fieser 01,274
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 1.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Dimethylaminopropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.