Learn More
Clorhidrato de cloruro de 3-dimetilaminopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492817 500 g 500 g
11482817 100 g 100 g
11402827 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15459.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5407-04-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-5-5407
Fórmula molecular C5H13Cl2N
Peso molecular (g/mol) 158.07
Número MDL MFCD00012521
Clave InChI LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino propyl chloride hydrochloride, n,n-dimethyl-3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropyl dimethylamine hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, ccris 7054, dimethylaminopropyl chloride, hydrochloride
PubChem CID 94308
Nombre IUPAC 3-cloro-N,N-dimetilpropano-1-amina;clorhidrato
SMILES CN(C)CCCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 138°C to 144°C
Cantidad 500 g
Beilstein 3670046
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.07
Porcentaje de pureza 98%