Learn More
Clorhidrato de cloruro de 3-dimetilamino-2-metilpropilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362366 500 g 500 g
11342366 25 g 25 g
11352366 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06091.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4261-67-0
Fórmula molecular C6H15Cl2N
Peso molecular (g/mol) 172.093
Número MDL MFCD00012514
Clave InChI SOMIBONUMGNAEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethyl ammonium chloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethylamine hydrochloride, acmc-20an51, 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hcl, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropylamine hydrochloride, 2-methyl-3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-dimethylamino-2-methylpropylchloride hydrochloride, 1-dimethylamino-2-methyl-3-chloropropane hydrochloride
PubChem CID 3083841
Nombre IUPAC 3-cloro-N,N,2-trimetilpropan-1-amina; clorhidrato
SMILES CC(CN(C)C)CCl.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 167°C to 170°C
Cantidad 500 g
Beilstein 4444785
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1
Porcentaje de pureza 98%