Learn More
3-(Difluorometoxi)cloruro de bencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30376681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376681 250 mg
30384614 100 mg
30383972 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD447713250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-38-8
Fórmula molecular C7H5ClF2O3S
Peso molecular (g/mol) 242.63
SMILES FC(F)Oc1cccc(c1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl Chloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-2-5(4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9616