Learn More
3-Dietilaminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10031540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10031540 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10031540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146631000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-68-9 | C10H15NO | 165.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Diethylaminophenol
Nombre de nota 99%
CAS 91-68-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 73°C
Color Marrón grisáceo o rojo
Punto de ebullición 170°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 141°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H15NO
Fórmula lineal (C2H5)2NC6H4OH
Número MDL MFCD00002265
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 408
Sinónimo 3-diethylamino phenol, phenol, 3-diethylamino, n,n-diethyl-m-aminophenol, n,n-diethyl-3-aminophenol, m-diethylamino phenol, 3-hydroxy-n,n-diethylaniline, phenol, m-diethylamino, n,n-diethyl-3-hydroxyaniline, unii-bqy98q7yu5, ccris 4615
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,carbon disulfide,caustic soda,alkalis and,aromatic hydrocarbons,insoluble in ligroin
Clave InChI WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC(O)=C1
Nombre IUPAC 3-(dietilamino)fenol
Peso molecular (g/mol) 165.24
PubChem CID 7062
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Diethylaminophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.