Learn More
3-Dietilamino-1-propino, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11388685 5 g 5 g
11398685 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11388685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12237.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4079-68-9 | C7H13N | 111.188 g/mol
3-Diethylamino-1-propyne is used as functional leveling agent, brightener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-dietilamino-1-propino se utiliza como agente nivelador funcional y abrillantador.
Solubilidad
Soluble en ácido. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con calor, luz, dióxido de carbono y polvos de metales pesados. Sensible a la luz y al aire. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4079-68-9
Fórmula molecular C7H13N
Peso molecular (g/mol) 111.188
Número MDL MFCD00039881
Clave InChI JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-diethylamino-2-propyne, diethylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n,n-diethyl, n,n-diethylpropargylamine, n,n-diethyl-2-propynylamine, 3-diethylamino propyne, 3-diethylamino-1-propyne, 3-n,n-diethylamino propyne, 1-n,n-diethylamino-2-propyne, 2-propynylamine, n,n-diethyl
PubChem CID 20010
Nombre IUPAC N,N-dietilprop-2-in-1-amina
SMILES CCN(CC)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Diethylamino-1-propyne
Densidad 0.804
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3CH2)2NCH2C≡CH
Índice de refracción 1.4305
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 1098468
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.19
Porcentaje de pureza ≥98%