Learn More
3-(Di-n-butilamino)-1-propino, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363026 1 g 1 g
11373026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10844.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6336-58-9
Fórmula molecular C11H21N
Peso molecular (g/mol) 167.296
Número MDL MFCD00041673
Clave InChI XTEBRELWTGWYDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dibutylamino-1-propyne, dibutylprop-2-ynylamine, dibutylpropargylamine, 3-dibutylaminopropyne, n,n-dibutylpropargylamine, di-n-butyl propargyl amine, acmc-209nf4, di-n-butylamino-1-propyne, n,n-dibutyl-2-propynylamine
PubChem CID 138732
Nombre IUPAC N-butil-N-prop-2-inilbutan-1-amina
SMILES CCCCN(CCCC)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Di-n-butylamino)-1-propyne
Punto de ebullición 87°C to 89°C (19 mmHg)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.44
Cantidad 1 g
Beilstein 1752173
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.3
Porcentaje de pureza 98%