Learn More
3'-Deoxi-2',3'-didehidrotimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15246058 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15246058 5 g 5 g
15288155 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15246058 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454940050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3056-17-5 | C10H12N2O4 | 224.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3056-17-5
Fórmula molecular C10H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 224.22
Número MDL MFCD00132921
Clave InChI XNKLLVCARDGLGL-HGXVMFPFNA-N
Sinónimo stavudine, sanilvudine, zerit, 2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine, estavudina, stavudinum, zerit xr, zerut xr, stavudinum inn-latin, 2',3'-anhydrothymidine
PubChem CID 18283
ChEBI CHEBI:63581
Nombre IUPAC 1-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)-2,5-dihidrofurano-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Punto de fusión 162.0°C to 169.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Índice Merck 158929
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.