Learn More
3-Clorobisfenol A, TRC
Código de producto. 30005791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005791 5 mg 5 miligramos
17954215 25 mg 25 miligramos
17920975 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3645805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74192-35-1
Fórmula molecular C15 H15 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 262.73
Sinónimo 2-Chloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenol, 2-Chloro-4,4'-isopropylidenediphenol, Chlorobisphenol A
Nombre IUPAC 2-cloro-4-[1-(4-hidroxifenil)-1-metil-etil]fenol
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobisphenol A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClO2/c1-15(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(16)9-11/h3-9,17-18H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0761
Porcentaje de pureza >95%