Learn More
3-Cloro-N,N-dimetilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362586 25 g 25 g
11352586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08563.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6848-13-1 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
It can be used to produce 3-(3-dimethylamino-phenyl)-acrylic acid butyl ester at the temperature of 140°C in the presence of reagent Na2CO3 and solvent N,N-dimethyl-acetamide with the reaction time of 20 hours.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para producir éster butílico de ácido 3-(3-dimetilamino-fenil)-acrílico a la temperatura 140°de C en presencia del reactivo Na2CO3 y el disolvente N,N-dimetil-acetamida con el tiempo de reacción de 20 horas.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6848-13-1
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.625
Número MDL MFCD00018456
Clave InChI CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride
PubChem CID 23285
Nombre IUPAC 3-cloro-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Punto de ebullición 230°C to 232°C
Índice de refracción 1.576
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2206152
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 95%