Learn More
3-Cloro-5-bromuro de fluorofenilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Código de producto. 15471576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471576 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15471576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54775.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Tienda en 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide
CAS 480438-50-4
Fórmula molecular C6H3BrClFMg
Número MDL MFCD02260214
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl magnesium, ikmssontwseqmt-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, magnesium, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI IKMSSONTWSEQMT-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC(Cl)=CC([Mg]Br)=C1
Nombre IUPAC magnesio; 1-cloro-3-fluorobencen-5-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778633
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M en 2-MeTHF