Learn More
Ácido 3-cloro-5-fluorofenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15443517 250 mg 250 miligramos
11342579 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15443517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26665.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202001-00-1
Fórmula molecular C8H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 188.582
Número MDL MFCD03788475
Clave InChI GFLQMGYDUPLXHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluorophenylacetic acid, 2-3-chloro-5-fluorophenyl acetic acid, 5-chloro-3-fluorophenylacetic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluoro-phenyl-acetic acid, 2-5-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, pubchem4266, 2-3-chloro-5-fluoro-phenyl acetic acid, acmc-1ckku
PubChem CID 2734837
Nombre IUPAC ácido 2-(3-cloro-5-fluorofenil)acético
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 82°C to 85°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.59
Porcentaje de pureza 97%