Learn More
Ácido 3-cloro-5-fluorobencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434827 5 g 5 g
15424827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32137.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 328956-61-2 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-cloro-5-fluorobencenoborónico se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328956-61-2
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.36
Número MDL MFCD06801741
Clave InChI XYQDHVBKUNNLGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl, pubchem6363, acmc-1agjy, ksc497k5n, 3-borono-5-fluorochlorobenzene, 3-chloro-5-fluoro-benzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluoro-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 15391287
Nombre IUPAC (3-chloro-5-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 95%