Learn More
3-Cloro-4-fluorotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377576 250 mg 250 miligramos
11367576 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11132.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 130560-97-3 | C7H5ClFNS | 189.632 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130560-97-3
Fórmula molecular C7H5ClFNS
Peso molecular (g/mol) 189.632
Número MDL MFCD00042478
Clave InChI RSGPCKCTKDCMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluorothiobenzamide, 3-chloro-4-fluorobenzothioamide, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,3-chloro-4-fluoro, amino 3-chloro-4-fluorophenyl methane-1-thione, acmc-1ccr0, 3-chloro-4-fluoro-thiobenzamide, #, 3-chloranyl-4-fluoranyl-benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide, 3-chloro-4-fluoro-9ci
PubChem CID 2779521
Nombre IUPAC 3-cloro-4-fluorobencenocarbotioamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=S)N)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorothiobenzamide
Punto de fusión 129°C to 130°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Beilstein 7757675
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Porcentaje de pureza 97%